Learn More
Beskrivning
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to PWP1. The PWP1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The PWP1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifikationer
Specifikationer
| Gene ID (Entrez) | 11137 |
| Product Line | Novus |
| Purification Method | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Common Name | PWP1 Recombinant Protein Antigen |
| Content And Storage | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| For Use With (Application) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | IEF-SSP-9502, Keratinocyte protein IEF SSP 9502, nuclear phosphoprotein similar to S. cerevisiae PWP1, periodic tryptophan protein 1 homolog, PWP1 homolog (S. cerevisiae) |
| Gene Symbol | PWP1 |
| Label Type | Unlabeled |
| Visa mer |
For Research Use Only.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?