missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PYDC1 Monoclonal Antibody (OTI9E12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifications
| Antigen | PYDC1 |
|---|---|
| Clone | OTI9E12 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17582753
|
Origene Technologies
TA803572S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17562753
|
Origene Technologies
TA803572 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
PYDC1 Monoclonal antibody specifically detects PYDC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifications
| PYDC1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Q8WXC3 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI9E12 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 260434 | |
| Primary | |
| PYDC1 |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel