missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrethroid hydrolase Ces2e Antibody, PE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-06082PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pyrethroid hydrolase Ces2e Polyclonal antibody specifically detects Pyrethroid hydrolase Ces2e in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
| Pyrethroid hydrolase Ces2e | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA | |
| 9030624L02Rik, ACH M1;CE-2;CES 2;CES2;CES2A1;ces2A3;Ces2c;Ces2e;ICE;PCE-2, carboxylesterase 5, carboxylic ester hydrolase, Ces5 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Pyrethroid hydrolase Ces2e (Accession#: NP_766347.1; Met1-His556) | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 234673 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| PE | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu