Learn More
Pyrex™ Square Plastic Feet
Beschreibung
- Made of polyethylene
- Absorbs impact and reduces breakage
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Material | Polyethylene |
| Description | For 250mL Measuring Cylinder |
| Quantity | 10PK |
| Shape | Round |
| Base Type | Square |
| Product Type | Graduated Cylinder |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?