Läs mer
Läs mer
Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-99975MFV610
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 Polyclonal antibody specifically detects Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1/PDK1 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
| ELISA | |
| 50mM Sodium Borate | |
| 5163 | |
| Purified |
| mFluor Violet 610 SE | |
| EC 2.7.11, EC 2.7.11.2, mitochondrial pyruvate dehydrogenase, lipoamide, kinase isoenzyme 1, PDH kinase 1, PDK1, PDK-1, PKB kinase, Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 1, pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 1, pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 1, Pyruvate dehydrogenase lipoamide kinase isozyme 1, mitochondrial | |
| Store at 4C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering