Learn More
DPP3 Antibody (OTI2D9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-71541
Product Code. 18180785
  • € 684.00 / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
DPP3 Monoclonal specifically detects DPP3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DPP3
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1:500-2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:150, CyTOF-ready
Dipeptidyl aminopeptidase III, Dipeptidyl arylamidase III, dipeptidyl peptidase 3, Dipeptidyl peptidase III, dipeptidylpeptidase 3, dipeptidyl-peptidase 3, dipeptidylpeptidase III, DPP III, DPPIII, EC 3.4.14.4, FLJ11387, FLJ22331
Mouse
82.4 kDa
100 μg
Primary
Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2b
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
OTI2D9
Unconjugated
Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
DPP3
Full length human recombinant protein of human DPP3(NP_005691) produced in HEK293 cell.
Affinity Purified
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
10072
Human, Mouse, Rat
Lyophilized
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.