Learn More
Julabo™ Quad Distributing Adapter
Quad distributing adapter with barbed fittings
Marca:  Julabo™ 8970524
Detalles adicionales : Weight : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11974778
  • € 1670.00 / Each
Estimated Shipment: 28-05-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Quad distributing adapter with barbed fittings
Especificaciones
Especificaciones
25.4mm Tubing
Quad Distributing Adapter
31.75 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales