Learn More
Alfa Aesar™ QuadraPure™ AMPA, 350-750 micron, metal scavenger
Metal Scavenger: Fe, Cu, Ni, V, Al, Co
Merk:  Alfa Aesar™ 045917.22
Overige gegevens : Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447125
  • € 739.00 / 100 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
QuadraPure™ AMPA metal scavenger
UN3077
Beads
White to Beige
MFCD07785597
QuadraPure™ Aminomethylphosphonic acid
350 to 750 Micron
100g