Learn More
Alfa Aesar™ QuadraPure™ BZA, 400-1100 micron, metal scavenger
Metal Scavenger: Rh, Pd, Cu, Co, Ni
Merk:  Alfa Aesar™ 045989.14
Overige gegevens : Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447135
  • € 122.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
QuadraPure™ BZA metal scavenger
UN3082
Beads
White to Beige
MFCD08561140
QuadraPure™ Benzylamine
400 to 1100 Micron
25g