Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 765 for Human MFG-E8
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detectable Analytes | MFG-E8 |
| Gene ID (Entrez) | 4240 |
| Intended Use | Control |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 1 Each |
| Source | Human |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?