Learn More
QuickFit™ Borosilicate Glass Test Tubes with Ground Socket
Beschreibung
Manufactured from borosilicate glass for excellent chemical and thermal shock resistance. Quickfit™ Borosilicate Glass Test Tubes with Ground Socket are ideal for mixing and heating chemicals in a lab.
- Presicion-ground socket ensures exact fit for stopper
- Test tube sizes correspond with Quickfit™ Standard Taper Flat Head Borosilicate Glass Hollow Stoppers
- Order tubes and stoppers separately
Spezifikation
Spezifikation
| Design Type | Ground Socket |
| Description | Stopper Size: 14/23 |
| Capacity (Metric) | 15 mL |
| Length (Metric) | 125 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| For Use With | Quickfit Hollow Stopper, Fisher Scientific product code 10155824 |
| Quantity | 5 Pack |
| Diameter (Metric) | 19 mm |
| Product Type | Test Tube |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?