Learn More
Quickfit™ Weighing Bottles with Ground Glass Stoppers
Description
Manufactured from chemically inert Pyrex™ Borosilicate Glass and complies with DIN 12605. Quickfit™ Weighing Bottles with Ground Glass Stoppers are available in a variety of capacities with choice of squat or tall form bottles.
- Complies with DIN 12605
- Chemically inert Pyrex™ Borosilicate Glass
- Lightweight construction with ground glass stoppers
- Choice of squat or tall form bottles
Spécification
Spécification
| Capacity (Metric) | 20 mL |
| Form | Tall |
| Includes | Ground glass stopper |
| Material | Borosilicate Glass |
| Certifications/Compliance | DIN 12605 |
| Closure Included | Yes |
| Height (Metric) | 50 mm |
| Closure Material | Ground Glass |
| Diameter (Metric) | 30 mm |
| Closure Type | Stopper |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?