Learn More
Alfa Aesar™ Quinolinium dichromate, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H55300.14
Overige gegevens : CAS : 56549-24-7 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 3087 Chem class : 5.1 Pack group : III
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401518
  • € 139.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
56549-24-7
476.325
PYEIMZCGCWSHSV-UHFFFAOYSA-P
oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium;quinolin-1-ium
C18H16Cr2N2O7
MFCD00059108
11465689
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=[NH+]2.C1=CC=C2C(=C1)C=CC=[NH+]2.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Specificatie
Quinolinium dichromate
97%
MFCD00059108
PYEIMZCGCWSHSV-UHFFFAOYSA-P
oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium;quinolin-1-ium
11465689
476.33
164°C to 167°C (decomposition)
56549-24-7
C18H16Cr2N2O7
UN3087
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=[NH+]2.C1=CC=C2C(=C1)C=CC=[NH+]2.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
476.325
Orange to Yellow
Powder
25g