Learn More
Alfa Aesar™ (R)-1-Benzyloxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H64965.06
Overige gegevens : CAS : 100858-33-1 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439286
  • € 118.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
100858-33-1
221.256
MBLJFGOKYTZKMH-LLVKDONJSA-N
11183628
C1CN(CC1O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
C12H15NO3
MFCD07368258
r---1-cbz-3-pyrrolidinol, benzyl 3r-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-1-cbz-3-pyrrolidinol, r-benzyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-cbz-3-hydroxypyrrolidine, r-1-carbobenzoxy-3-pyrrolidinol, r-1-cbzl-3-pyrrolidinol, r-n-z-3-pyrrolidinol, r---1-cbz-3-hydroxy-pyrrolidine, 3r-n-cbz-3-pyrrolidinol
benzyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Specificatie
(R)-1-Benzyloxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine
5g
C12H15NO3
UN2811
r---1-cbz-3-pyrrolidinol, benzyl 3r-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-1-cbz-3-pyrrolidinol, r-benzyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-cbz-3-hydroxypyrrolidine, r-1-carbobenzoxy-3-pyrrolidinol, r-1-cbzl-3-pyrrolidinol, r-n-z-3-pyrrolidinol, r---1-cbz-3-hydroxy-pyrrolidine, 3r-n-cbz-3-pyrrolidinol
C1CN(CC1O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
221.256
221.26
95%
74°C to 79°C
100858-33-1
MFCD07368258
5016071
MBLJFGOKYTZKMH-LLVKDONJSA-N
benzyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
11183628
Solid