Learn More
(R)-1-Phenylpropan-1-amine, 95%, BLD Pharm™
Product Code. 30967438
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30967438 500 g 500g
30960405 1 g 1g
30949569 100 g 100g
30955785 25 g 25g
30963294 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30967438 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD11364500g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 3082-64-2
Molecular Formula C9H13N
MDL Number MFCD00083057
Quantity 500 g
SMILES N[C@H](CC)C1=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material (R)-1-Phenylpropan-1-amine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.