Learn More
Alfa Aesar™ (R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63351.MD
Overige gegevens : CAS : 95715-87-0 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448266
  • Prijs op aanvraag / 250 mg
Vanwege prijswijzigingen kan dit artikel niet OnLine besteld worden: 20 4877000. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling tel: {1}.
Beschrijving
Beschrijving
Applications
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde is used in the preparation of fluorinated analogs of glutemic and glutamine.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
95715-87-0
229.276
PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
178792
CC1(N(C(CO1)C=O)C(=O)OC(C)(C)C)C
C11H19NO4
MFCD00674064
r-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, unii-upk623lv60, r-4-formyl-2,2-dimethyl-oxazolidine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4r-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate, r-+-3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-butyl r-+-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, 3-oxazolidinecarboxylic acid, 4-formyl-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4r, r-garner aldehyde, r-3-boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, r---3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
tert-butyl (4R)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate
Specificatie
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
1.4450
67°C (0.3mmHg)
250mg
C11H19NO4
3651554
r-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, unii-upk623lv60, r-4-formyl-2,2-dimethyl-oxazolidine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4r-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate, r-+-3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-butyl r-+-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, 3-oxazolidinecarboxylic acid, 4-formyl-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4r, r-garner aldehyde, r-3-boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, r---3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
CC1(N(C(CO1)C=O)C(=O)OC(C)(C)C)C
229.276
229.27
95%
1.06g/mL
Air Sensitive
Colorless to Yellow
95715-87-0
MFCD00674064
14,4371
PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
tert-butyl (4R)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate
178792