Learn More
(R)-3-Hydroxybutanoic acid, MedChemExpress
Description
(R)-3-Hydroxybutanoic acid is a metabolite, and converted from acetoacetic acid catalyzed by 3-hydroxybutyrate dehydrogenase. (R)-3-Hydroxybutanoic acid has applications as a nutrition source and as a precursor for vitamins, antibiotics and pheromones.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | (R)-3-Hydroxybutanoic acid |
| Physical Form | Solid-Liquid Mixture |
| CAS | 625-72-9 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 50 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C4H8O3 |
| For Use With (Application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | (R)-(-)-3-Hydroxybutanoic acid (R)-3-Hydroxybutyric acid |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (960.61 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?