Learn More
R 788 Sodium Salt Hydrate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | R 788 Sodium Salt Hydrate |
| Molecular Formula | C23H24FN6Na2O9P • x(H2O) |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | 6-[[5-Fluoro-2-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)amino]-4-pyrimidinyl]amino]-2,2-dimethyl-4-[(phosphonooxy)methyl]-2H-pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one Sodium Salt Hydrate, Fostamatinib Disodium Hydrate, R 935788 sodium Hydrate, R 788 sodium Hydrate |
| SMILES | FC1=CN=C(NC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)N=C1NC(C=C3)=NC4=C3OC(C)(C)C(N4COP(O[Na])(O[Na])=O)=O.O |
| Molecular Weight (g/mol) | 624.421801 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?