Learn More
(R)-GNE-140, MedChemExpress
Product Code. 16483148
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
Product Code. 16483148
Brand: Medchem Express HY100742A
MedChemExpress (R)-GNE-140 is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor, with IC50s of 3 nM and 5 nM for LDHA and LDHB, respectively; (R)-GNE-140 is 18-fold more potent than S enantiomer.
(R)-GNE-140 is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor, with IC50s of 3 nM and 5 nM for LDHA and LDHB, respectively
Specifications
Chemical Name or Material (R)-GNE-140
Physical Form Solid
CAS 2003234-63-5
Color Yellow
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H23ClN2O3S2
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Solubility Information DMSO : ≥ 50 mg/mL (100.19 mM)
SMILES O=C1N[C@@](C2=CSC=C2)(C3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3)CC(O)=C1SC5=CC=CC=C5Cl
Molecular Weight (g/mol) 499.04
Formula Weight 499.04
Percent Purity 99.2%
Grade Research
Show More Show Less
Research purposes only
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt