Få mere at vide
(R)-N-BOC-alpha-Ethylalanine, 98%, 98% ee
Produktkode 11935521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek
100mg
500mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11935521
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 441061000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 123254-58-0 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123254-58-0
Molecular Formula C10H19NO4
Molecular Weight (g/mol) 217.27
MDL Number MFCD12963786
InChI Key SHZXLTCEPXVCSV-SNVBAGLBSA-N
Synonym boc-d-isovaline, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid, r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methylbutanoic acid, boc-iso-valine, r-n-boc-a-ethylalanine, s-n-boc-a-ethylalanine, r-2-methyl-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methyl-butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylbutanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid
PubChem CID 14284791
IUPAC Name (2R)-2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid
SMILES CCC(C)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Melting Point 104°C to 112°C
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Color White to Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass Bottle
Specific Rotation -12
Quantity 100 mg
Formula Weight 217.27
Percent Purity 98%,98% ee
Physical Form Powder
Chemical Name or Material (R)-N-BOC-α-Ethylalanine, 98% ee
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • (R)-N-BOC-alpha-Ethylalanine
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.