Learn More
R9AP Antibody (D7), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-22470
Product Code. 18118671
  • € 482.00 / 100µg
Description
R9AP Monoclonal specifically detects R9AP in Mouse, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
R9AP
Monoclonal
1.93 mg/mL
Western Blot 1 ug/ml, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry 10 ug/ml
RGS9BP
Full length, bacterially expressed RGS9-1.
Protein G purified
RUO
388531
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
D7
Unconjugated
PERRS, R9AP, regulator of G protein signaling 9 binding protein, RGS9
Mouse
57 kDa
100 μg
Primary
Mouse, Bovine
Purified
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only