Learn More
RAB11FIP3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-83999
 View more versions of this product
Product Code. 18275466
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 572.00
    € 540.75 / 0.10mL
    Save € 31.25
    5% Off
Description
RAB11FIP3 Polyclonal specifically detects RAB11FIP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RAB11FIP3
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
O75154
RAB11FIP3
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:RLSSKKVARYLHQSGALTMEALEDPSPELMEGPEEDIADKVVFLERRVLELEKDTAATGEQHSRLRQENLQLVHRANALEEQLKEQELRACEMVLE
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ARFO1, Arfophilin-1, EF hands-containing Rab-interacting protein, Eferin, FIP3-Rab11, KIAA0665arfophilin-1, MU-MB-17.148, PAC196A12.1, RAB11 family interacting protein 3 (class II), rab11-family interacting protein 3, Rab11-FIP3rab11 family-interacting protein 3
Rabbit
Affinity Purified
RUO
9727
Human
IgG
Certificates
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only