Learn More
Rab20 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 589.00
Specifications
Antigen Rab20
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18211991
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-58452
100 μL
€ 589.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18608948
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-58452-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Rab20 Polyclonal specifically detects Rab20 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
Rab20
Polyclonal
Rabbit
Signal Transduction
FLJ20429, RAB20, member RAS oncogene family, ras-related protein Rab-20
RAB20
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
55647
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LLQRYMERRFPDTVSTVGGAFYLKQWRSYNISIWDTAGREQFHGLGSMYCR
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato