Learn More
Invitrogen™ RAB25 Polyclonal Antibody
Goat Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA5149227
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
RAB proteins, such as RAB25, are members of the RAS superfamily of small GTPases that are involved in membrane trafficking. Members of the RAB11 subfamily, including RAB25, control the return of internalized membrane-associated moieties to the cell surface.
Specifikationer
| RAB25 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| RAB25 | |
| AV012978; CATX8; CATX-8; RAB11C; RAB25; RAB25, member RAS oncogene family; ras-related protein Rab-25 | |
| Goat | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 57111 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
| Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 5% trehalose and no preservative | |
| P57735 | |
| RAB25 | |
| E. coli-derived recombinant human RAB25, Met1-Ala195. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?