Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
RAB27B Polyclonal antibody specifically detects RAB27B in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | RAB27B |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | FITC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | C25KG, RAB27B, member RAS oncogene family, ras-related protein Rab-27B |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-218 of human RAB27B (NP_004154.2).,, Sequence:, MTDGDYDYLIKLLALGDSGVGKTTFLYRYTDNKFNPKFITTVGIDFREKRVVYNAQGPNGSSGKAFKVHLQLWDTAGQERFRSLTTAFFRDAMGFLLMFDLTSQQSFLNVRNWMSQLQANAYCENPDIVLIGNKADLPDQREVNERQARELADKYGIPYFETSAATGQNVEKAVETLLDLIMKRMEQCVEKTQIPDTVNGGNSGNLDGEKPPEKKCIC |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?