Learn More
RAB30 Monoclonal Antibody (OTI3B1), TrueMAB™, OriGene
Description
RAB30 Monoclonal antibody specifically detects RAB30 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | RAB30 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI3B1 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | RAB30 |
| Gene Accession No. | Q15771 |
| Gene Alias | 5033421K01Rik; AI323892; EGK_06727; Rab30; RAB30, member RAS oncogene family; ras-related protein Rab-30; Rsb30 |
| Show More |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?