Learn More
RAB37 Mouse anti-Human, Clone: OTI2F8, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies CF505338
Description
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
Rab proteins are low molecular mass GTPases that are critical regulators of vesicle trafficking. For additional background information on Rab proteins.Specifications
| RAB37 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| RAB37 | |
| RAB37, member RAS oncogene family | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 326624 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Lyophilized |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| OTI2F8 | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| Q96AX2 | |
| RAB37 | |
| Full length human recombit protein of human RAB37 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.