Learn More
RAB37 Monoclonal Antibody (OTI2F8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA505338
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17513672
  • € 540.87 / 100µL
Description
Rab proteins are low molecular mass GTPases that are critical regulators of vesicle trafficking. For additional background information on Rab proteins.
Specifications
Specifications
RAB37
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q96AX2
RAB37
Full length human recombit protein of human RAB37 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
OTI2F8
Unconjugated
RAB37
RAB37, member RAS oncogene family
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
326624
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt