Learn More
RAB9A Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-99423MFV450
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
RAB9A Polyclonal antibody specifically detects RAB9A in Mouse samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
| 50mM Sodium Borate | |
| RUO | |
| IgG |
| RAB9A, member RAS oncogene family, RAB9RAB9, member RAS oncogene family, ras-related protein Rab-9A | |
| 9367 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion