Learn More
ACSM1, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Description
Sequence: HHLPQFDTKVIIQTLLKYPINHFWGVSSIYRMILQQDFTSIRFPALEHCYTGGEVVLPKDQEEWKRRTG
Specifications
Specifications
| Antigen | ACSM1 |
| Applications | Immunohistochemistry (PFA fixed) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ACSM1. |
| Dilution | Immunohistochemistry (1:20-1:50) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulation | In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) |
| Gene | ACSM1 |
| Gene Accession No. | Q08AH1 |
| Gene Alias | BUCS1/MACS1/MGC150532 |
| Show More |
For Research Use Only
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?