Learn More
ARHGAP18 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ARHGAP18.
Brand:  Abnova PAB27845.100uL
Product Code. 16186430
  • € 619.00 / 100µL
Description
Sequence: STTIKVMEKPPFDRSISQDSLDELSMEDYWIELENIKKSSENSQEDQEVVVVKEPDEGELEEEWLKEAGLSNLFGESAGDPQESI
Specifications
Specifications
ARHGAP18
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ARHGAP18.
In PBS, pH 7.2, (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
FLJ25728/MGC126757/MGC138145/MacGAP/bA307O14.2
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
93663
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Unconjugated
Immunohistochemistry (1:1000-1:2500) Immunofluorescence (1-4 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
ARHGAP18
ARHGAP18
Recombinant protein corresponding to amino acids of human ARHGAP18.
100 μL
Primary
Human
Liquid
Certificates
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only