Learn More
C11orf51, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant C11orf51.
Brand:  Abnova PAB23034.100uL
Product Code. 16175630
  • € 619.00 / 100µL
Description
Sequence: PSLFPRVTETLWFNLDRPCVEETELQQQEQQHQAWLQSIAEKDNNLVPIGKPASEHYDDEEEED
Specifications
Specifications
C11orf51
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant C11orf51.
In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
P60006
C11orf51
Recombinant protein corresponding to amino acids of human C11orf51.
100 μL
Primary
Human
Liquid
Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Unconjugated
Immunohistochemistry (1:200-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
C11orf51
DKFZp564M082/HSPC020
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
25906
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only