Learn More
C22orf28, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant C22orf28.
Brand:  Abnova PAB20033.100uL
Product Code. 16123170
  • € 619.00 / 100µL
Description
Sequence: PDDLDLHVIYDVSHNIAKVEQHVVDGKERTLLVHRKGSTRAFPPHHPLIAVDYQLTGQPVLIGGTMGTCSYVLTGTEQGMTETFGTTCHGAGRALSRAKSRRNLDFQDVLDKLADMGIAIRVASPKLVMEEAPESYKNVTDVVNTCHDAGISKKAIKLRP
Specifications
Specifications
C22orf28
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant C22orf28.
In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Q9Y3I0
C22orf28
Recombinant protein corresponding to amino acids of human C22orf28.
100 μL
Primary
Human
Liquid
Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Unconjugated
Immunohistochemistry (1:20-1:50) Western Blot (1:250-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
C22orf28
DJ149A16.6/HSPC117/RP1-149A16.6
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
51493
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG
Product Content Correction
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only