Learn More
CBL (phospho Y700), Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of CBL.
Marca:  Abnova PAB25918.100ug
Código de producto. 16066097
  • € 406.00 / 100µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
The cbl oncogene was first identified as part of a transforming retrovirus which induces mouse pre-B and pro-B cell lymphomas. As an adaptor protein for receptor protein-tyrosine kinases, it positively regulates receptor protein-tyrosine kinase ubiquitination in a manner dependent upon its variant SH2 and RING finger domains. Ubiquitination of receptor protein-tyrosine kinases terminates signaling by marking active receptors for degradation. [provided by RefSeq
Sequence: T-E-Yp-M-T
Especificaciones
Especificaciones
CBL
Polyclonal
Unconjugated
Immunohistochemistry (1:50-1:100) Immunofluorescence (1:100-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
CBL
C-CBL/CBL2/RNF55
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
867
Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
1 mg/mL
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of CBL.
In PBS (without mg2+ and Ca2+), 150mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
P22681
CBL
Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Y700 of human CBL.
100 μg
Primary
Human
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only