missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dicer1 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant Dicer1.
Marca: Abnova PAB15829.50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| Dicer1 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant Dicer1. | |
| In PBS (50% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
| AK129241 | |
| Dicer1 | |
| Recombinant GST fusion protein corresponding to 203 amino acids of mouse Dicer1. | |
| RUO | |
| 192119 | |
| Mouse | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Dicer1 | |
| 1110006F08Rik/D12Ertd7e/mKIAA0928 | |
| Rabbit | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Specific to recombinant protein GX0705. This antibody detects mDICER1 protein. | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido