missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EARS2 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16078177
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
400 μL
missing translation for 'unitSize'
400µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
16078177 400 μL 400µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16078177 missing translation for 'mfr' Abnova missing translation for 'supplierNo' PAB2973.400uL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of EARS2.

Spezifikation

Antigen EARS2
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Description Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of EARS2.
Dilution Western Blot (1:1000) Immunohistochemistry (1:10-50) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulation In PBS (0.09% sodium azide)
Gene EARS2
Gene Accession No. NP_001077083;Q5JPH6
Gene Alias KIAA1970/MSE1
Gene Symbols EARS2
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to C-terminus of human EARS2.
Purification Method Ammonium sulfate precipitation
Quantity 400 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 124454
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.