Learn More
ERAP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ERAP1.
Marca:  Abnova PAB25601.50ug
Codice prodotto. 16085767
  • € 624.00 / 50µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Aminopeptidases play a role in the metabolism of several peptides that may be involved in blood pressure and the pathogenesis of essential hypertension (MIM 145500). Adipocyte-derived leucine aminopeptidase (ALAP) is a member of the M1 family of zinc metallopeptidases.[supplied by OMIM
Specifica
Specifica
ERAP1
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ERAP1.
In PBS (0.09% sodium azide)
A-LAP/ALAP/APPILS/ARTS-1/ARTS1/ERAAP/ERAAP1/KIAA0525/PILS-AP/PILSAP
Rabbit
Immunoaffinity chromatography
RUO
51752
Human
Liquid
Immunohistochemistry (PFA fixed)
Unconjugated
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (2.5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
ERAP1
ERAP1
A synthetic peptide corresponding to 15 amino acids at C-terminus of human ERAP1.
50 μg
Primary
BLAST analysis of the peptide immunogen showed no homology with other human proteins.
Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only