missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Goat IgM Heavy Chain Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB7366
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgM Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgM Heavy Chain in Goat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
| IgM Heavy Chain | |
| Polyclonal | |
| FITC | |
| Constant region of heavy chain of IgM, Ig Mu Chain C Region BOT, Ig Mu Chain C Region GAL, Ig Mu Chain C Region OU, immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu chain | |
| Goat IgM | |
| 1 mL | |
| Secondary | |
| This may cross react with IgM from other species. Cross Reacts with Goat. | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1.0 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:2000 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 3507 | |
| Goat | |
| IgM |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur