missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Guinea Pig IgG F(ab')2 Secondary Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-72755V
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IgG F(ab')2 Polyclonal antibody specifically detects IgG F(ab')2 in Guinea Pig samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spécification
| IgG F(ab')2 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Guinea Pig IgG F(ab')2 fragment | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology | |
| Guinea Pig | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| DyLight 405 | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu