Learn More
Rabbit anti-Hamster IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 107.00 - € 215.00
Specifications
Antigen IgG (H+L)
Dilution Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoassay, Immunomicroscopy 1:10 - 1:500, Chemiluminescence Immunoassay (CIA) (CIA)
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18563221
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-74888-0.5mg
0.5 mg
€ 107.00
0.50mg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18507692
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-74888
2 mg
€ 215.00
2mg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Hamster samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
Spezifikation
Spezifikation
IgG (H+L)
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Adaptive Immunity, Immunology
10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoassay, Immunomicroscopy 1:10 - 1:500, Chemiluminescence Immunoassay (CIA) (CIA)
Polyclonal
Purified
RUO
Hamster
This Rabbit anti-Hamster IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified hamster IgG (H&L).
Secondary
Store at 4°C. Do not freeze.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt