Learn More
INHA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of INHA.
Marke:  Abnova PAB8965.100ug
Artikelnummer. 16051368
  • € 503.00 / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The inhibin alpha subunit joins either the beta A or beta B subunit to form a pituitary FSH secretion inhibitor. Inhibin has been shown to regulate gonadal stromal cell proliferation negatively and to have tumour-suppressor activity. In addition, serum levels of inhibin have been shown to reflect the size of granulosa-cell tumors and can therefore be used as a marker for primary as well as recurrent disease. However, in prostate cancer, expression of the inhibin alpha-subunit gene was suppressed and was not detectable in poorly differentiated tumor cells. Furthermore, because expression in gonadal and various extragonadal tissues may vary severalfold in a tissue-specific fashion, it is proposed that inhibin may be both a growth/differentiation factor and a hormone. [provided by RefSeq
Spezifikation
Spezifikation
INHA
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of INHA.
In buffer containing 0.02% sodium azide
INHA
A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to amino acids 18-23 of human INHA.
RUO
3623
Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
ELISA (1:20000) Dot Blot (1:20000) Western Blot (1:500) Immunohistochemistry (1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
INHA
Rabbit
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only