missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IRS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of IRS1.
Marke: Abnova PAB18158.100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| IRS1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (1:50-1:100) ELISA (1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| IRS1 | |
| IRS1 | |
| A synthetic peptide corresponding to human IRS1. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| This antibody is specific to IRS1. | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| 1 mg/mL | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of IRS1. | |
| In PBS, 150mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
| HIRS-1 | |
| Rabbit | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| 3667 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur