Learn More
ITGB1 Rabbit anti-Human, Monkey, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ITGB1.
Brand:  Abnova PAB16504.50ug
Product Code. 16072147
  • € 624.00 / 50µg
Description
Integrins are heterodimeric proteins made up of alpha and beta subunits. At least 18 alpha and 8 beta subunits have been described in mammals. Integrin family members are membrane receptors involved in cell adhesion and recognition in a variety of processes including embryogenesis, hemostasis, tissue repair, immune response and metastatic diffusion of tumor cells. This gene encodes a beta subunit. Multiple alternatively spliced transcript variants which encode different protein isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq
Specifications
Specifications
ITGB1
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ITGB1.
In PBS (0.09% sodium azide)
CD29/FNRB/GPIIA/MDF2/MSK12/VLA-BETA/VLAB
Rabbit
Immunoaffinity purification
RUO
3688
Human, Monkey
Liquid
Immunohistochemistry (PFA fixed)
Unconjugated
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (10 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
ITGB1
ITGB1
A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to human ITGB1.
50 μg
Primary
Extracellular domain of human.
Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only