Learn More
KBTBD2 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Description
Sequence: LNVEKEETVREAAMLWLEYNTESRSQYLSSVLSQIRIDALSEVTQRAWFQGLPPNDKSVVVQGLYKSMPKFFKPRLGMTKEEMMIFIEASSENPCSLYSSVCYSPQAEKVYKLCSPPADLHKVGTVVTPDND
Specifications
Specifications
| Antigen | KBTBD2 |
| Applications | Immunohistochemistry (PFA fixed) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant KBTBD2. |
| Dilution | Immunohistochemistry (1:200-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulation | In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) |
| Gene | KBTBD2 |
| Gene Alias | BKLHD1 |
| Gene Symbols | KBTBD2 |
| Show More |
For Research Use Only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?