Learn More
LDLRAD2 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant LDLRAD2.
Marca: Abnova PAB22452.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: GMDNCGDGSDQGSWSPADCRGPSPVPSQTGSTDAHTSRSLTPSPALGSAGSLWIAAERSSPAGRDPTRQDAALEGSTEEspecificaciones
| LDLRAD2 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant LDLRAD2. | |
| In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
| LDLRAD2 | |
| Recombinant protein corresponding to amino acids of human LDLRAD2. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (1:200-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| LDLRAD2 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 401944 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido