Learn More
MFAP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant MFAP1.
Brand:  Abnova PAB23931.100uL
Product Code. 16074507
  • € 619.00 / 100µL
Description
Sequence: KELEENKRSLAALDALNTDDENDEEEYEAWKVRELKRIKRDREDREALEKEKAEIERMRNLTEEERRAELRANGKVITNKAVKGKYKFLQKYYHRGAFFMDEDEEVYKRDFSAPTLEDHFNKTILPKVMQVKNFGRSG
Tekniske data
Tekniske data
MFAP1
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant MFAP1.
In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
MFAP1
Recombinant protein corresponding to amino acids of human MFAP1.
100 μL
Primary
Human
Liquid
Immunohistochemistry (PFA fixed)
Unconjugated
Immunohistochemistry (1:2500-1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
MFAP1
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
4236
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only