Learn More
MINK1, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MINK1.
Brand:  Abnova PAB16441.50ug
Product Code. 16092087
  • € 624.00 / 50µg
Beskrivning
Beskrivning
This gene encodes a serine/threonine kinase belonging to the germinal center kinase (GCK) family. The protein is structurally similar to the kinases that are related to NIK and may belong to a distinct subfamily of NIK-related kinases within the GCK family. Studies of the mouse homolog indicate an up-regulation of expression in the course of postnatal mouse cerebral development and activation of the cJun N-terminal kinase (JNK) and the p38 pathways. Alternative splicing occurs at this locus and four transcript variants encoding distinct isoforms have been identified. [provided by RefSeq
Specifikationer
Specifikationer
MINK1
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MINK1.
In PBS (0.09% sodium azide)
B55/MAP4K6/MGC21111/MINK/YSK2/ZC3/hMINK/hMINKbeta
Rabbit
Immunoaffinity purification
RUO
50488
Equine, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat
Liquid
Immunohistochemistry (PFA fixed)
Unconjugated
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
MINK1
MINK1
A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to human MINK1.
50 μg
Primary
Internal domain of human.
Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only