Learn More
Rabbit anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody (20) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-43768DL594
Product Code. 30281473
  • € 518.00 / 0.10mL
Description
IgG1 Monoclonal antibody specifically detects IgG1 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IgG1
Monoclonal
DyLight 594
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A purified
RUO
Mouse
Purified
ELISA
20
ELISA
IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Recombinant Mouse IgG1 Fc Protein
0.1 mL
Secondary
Store at 4°C in the dark.
IgG
Promotions
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.