Learn More
Pmaip1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Specifications
Specifications
| Antigen | Pmaip1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Pmaip1. |
| Dilution | The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulation | In PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide) |
| Gene | Pmaip1 |
| Gene Alias | Noxa |
| Gene Symbols | Pmaip1 |
| Show More |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?