Learn More
Rhov, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Rhov.
Brand:  Abnova PAB5927.100ug
Product Code. 16109310
  • € 388.00 / 100µg
Specifications
Rhov
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Rhov.
In PBS, pH 7.2 (50% glycerol, 0.01% sodium azide)
A030005A06Rik/Arhv/MGC29297
Rabbit
100 μg
Primary
Mouse, Rat
Liquid
ELISA, Western Blot
Unconjugated
The optimal working dilution should be determined by the end user.
Rhov
Rhov
A synthetic peptide corresponding to N-terminus of mouse Rhov.
RUO
228543
Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only